Stampa…
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4627-1G OR4627-5G OR4627-25G
APOSOR4627-1GEA 32.1 EUR
APOSOR4627-1G APOSOR4627-5G APOSOR4627-25G
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/8mmHg
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00192426
CAS Number: 100243-39-8