Stampa…
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
OR4626-10G OR4626-25G OR4626-5G
APOSOR4626-10GEA 152 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G APOSOR4626-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 103…106 °C/35mmHg
Densità: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788747
CAS Number: 104641-60-3