Stampa…
2,6-Diethynylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 81.5 EUR
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Peso molecolare: 127,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09039127
CAS Number: 75867-46-8