Stampa…
(-)-Corey lactone benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46255-1G OR46255-5G
APOSOR46255-1GEA 79.9 EUR
APOSOR46255-1G APOSOR46255-5G
(-)-Corey lactone benzoate 98%
(-)-Corey lactone benzoate
Formula: C₁₅H₁₆O₅
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674102
CAS Number: 39746-00-4