Stampa…
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 224 EUR
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₄H₄N₂O
Punto di fusione: 149…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129925
CAS Number: 3920-50-1