Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46245-1G OR46245-5G
APOSOR46245-1GEA 44.4 EUR
APOSOR46245-1G APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₅H₉N₃
Punto di ebollizione: 98 °C/3mmHg
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970041
CAS Number: 35100-92-6