Stampa…
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46244-25G OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA 72.7 EUR
APOSOR46244-25G APOSOR46244-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di fusione: 89…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260903
CAS Number: 22536-61-4