Stampa…
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46242-1G OR46242-25G OR46242-5G
APOSOR46242-1GEA 21.5 EUR
APOSOR46242-1G APOSOR46242-25G APOSOR46242-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Formula: C₁₀H₁₉NO₅
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00034797
CAS Number: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0