(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 101…103 °C/3mmHg Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082638 CAS Number: 114715-39-8 |