Stampa…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46232-1G OR46232-5G OR46232-250MG
APOSOR46232-1GEA 24.4 EUR
APOSOR46232-1G APOSOR46232-5G APOSOR46232-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O
Punto di fusione: 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658133
CAS Number: 1240390-28-6