Stampa…
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR46231-1G OR46231-5G
APOSOR46231-1GEA 51 EUR
APOSOR46231-1G APOSOR46231-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Peso molecolare: 277,9406 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,02mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044660
CAS Number: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II