Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR46230-100G
OR46230-25G
OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA
72.5
EUR
APOSOR46230-100G
APOSOR46230-25G
APOSOR46230-500G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Formula:
C₈H₈O₄ Punto di fusione: 116…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002276 CAS Number: 2150-47-2 |