Stampa…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 59.9 EUR
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 100…105 °C/3mmHg
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082766
CAS Number: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III