Stampa…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 108 EUR
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,06 g/mol
Punto di fusione: 62…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200685
CAS Number: 20469-65-2