Stampa…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 65.5 EUR
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di fusione: 168…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051808
CAS Number: 272-97-9