Stampa…
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 35 EUR
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
5-Bromo-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847482
CAS Number: 791642-68-7