Stampa…
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-Bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR46221-1G OR46221-5G
APOSOR46221-1GEA 61.1 EUR
APOSOR46221-1G APOSOR46221-5G
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di fusione: 148…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111606
CAS Number: 89581-38-4