Stampa…
1,2,4-Trimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4622-100G OR4622-10G OR4622-50G
APOSOR4622-100GEA 64 EUR
APOSOR4622-100G APOSOR4622-10G APOSOR4622-50G
1,2,4-Trimethoxybenzene 98%
1,2,4-Trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008360
CAS Number: 135-77-3
EINECS: 205-219-7