Stampa…
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR46219-100G OR46219-25G
APOSOR46219-100GEA 72.7 EUR
APOSOR46219-100G APOSOR46219-25G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate 98%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 149…151 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004458
CAS Number: 80-55-7