Stampa…
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R)-(-)-1-Aminoindane hydrochloride
OR46214-100G OR46214-25G OR46214-5G
APOSOR46214-100GEA 876 EUR
APOSOR46214-100G APOSOR46214-25G APOSOR46214-5G
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClN
Peso molecolare: 169,6513 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100854
CAS Number: 10305-73-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III