Stampa…
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 33.5 EUR
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 272…274 °C
Punto di fusione: 32…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004655
CAS Number: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8