2-Aminopyridin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR46212-25G
OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA
78.3
EUR
APOSOR46212-25G
APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Formula:
C₅H₆N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114161 CAS Number: 33631-05-9 |