Stampa…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 149 EUR
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Formula: C₂₇H₃₇ClN₂
Peso molecolare: 425.05 g/mol
Punto di fusione: 278 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684545
CAS Number: 250285-32-6