Stampa…
5-Methoxybenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46210-10G OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-10GEA 309 EUR
APOSOR46210-10G APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C/20mmHg
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079770
CAS Number: 13391-28-1