Stampa…
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 14.7 EUR
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,05 g/mol
Punto di fusione: 115…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036206
CAS Number: 73895-98-4