Stampa…
2-Bromonicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-5G OR46203-1G OR46203-25G
APOSOR46203-5GEA 74.2 EUR
APOSOR46203-5G APOSOR46203-1G APOSOR46203-25G
2-Bromonicotinonitrile 98%
2-Bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183,01 g/mol
Punto di fusione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234140
CAS Number: 20577-26-8