Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di ebollizione: 110 °C/0,23mmHg Punto di fusione: 55…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060695 CAS Number: 76469-88-0 |