Stampa…
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 79.9 EUR
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO₂S
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00185849
CAS Number: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III