Stampa…
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 652 EUR
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Punto di ebollizione: 97…99 °C
Densità: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07779425
CAS Number: 59335-84-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II