Stampa…
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 164 EUR
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Punto di ebollizione: 97…99 °C/744mmHg
Densità: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783026
CAS Number: 41720-98-3
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II