Stampa…
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 37.9 EUR
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 61…62 °C/40mmHg
Densità: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010408
CAS Number: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III