cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀O₄ Punto di fusione: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311175 CAS Number: 876-05-1 |