Stampa…
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR46132-1G OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46132-1G APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Formula: C₁₄H₂₃NO₅
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797013
CAS Number: 166410-05-5