Stampa…
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-Phenylbenzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-5-(4-phenylbenzoyloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Biphenyl-4-carboxylate
OR46130-10G OR46130-1G OR46130-5G
APOSOR46130-10GEA 601 EUR
APOSOR46130-10G APOSOR46130-1G APOSOR46130-5G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formula: C₂₁H₂₀O₅
Peso molecolare: 352,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078077
CAS Number: 31752-99-5