Stampa…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 159 EUR
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Punto di fusione: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052919
CAS Number: 77811-44-0