Stampa…
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 120 EUR
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834585
CAS Number: 90993-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III