Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 139 EUR
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205142
CAS Number: 175278-27-0