Stampa…
5-Methoxypyridin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methoxypyridine
OR46115-1G OR46115-5G
APOSOR46115-1GEA 87.3 EUR
APOSOR46115-1G APOSOR46115-5G
5-Methoxypyridin-3-ol
5-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C6H7NO2
Peso molecolare: 125,1300 g/mol
Punto di fusione: 147,5…148.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797672
CAS Number: 109345-94-0