Stampa…
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-pyridinecarboxaldehyde
OR46113-1G OR46113-25G OR46113-5G
APOSOR46113-1GEA 64 EUR
APOSOR46113-1G APOSOR46113-25G APOSOR46113-5G
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
5-Methoxynicotinaldehyde
Formula: C7H7NO2
Peso molecolare: 137,1400 g/mol
Punto di fusione: 33…34 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437946
CAS Number: 113118-83-5