Stampa…
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 46.4 EUR
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di fusione: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06410680
CAS Number: 72716-87-1