Stampa…
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46103-1G OR46103-5G OR46103-10G
APOSOR46103-1GEA 88.7 EUR
APOSOR46103-1G APOSOR46103-5G APOSOR46103-10G
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,1460 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11877845
CAS Number: 276862-85-2