Stampa…
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Punto di fusione: 232…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318965
CAS Number: 89694-47-3