Stampa…
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 26.3 EUR
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01026462
CAS Number: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III