4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR46097-5G
OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA
37.7
EUR
APOSOR46097-5G
APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formula:
C₁₆H₁₇Br Punto di ebollizione: 152 °C/2mmHg Punto di fusione: 140…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS Number: 162258-89-1 |