Stampa…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 139 EUR
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Punto di fusione: 242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06011090
CAS Number: 2510-37-4