Stampa…
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
OR46095-1G OR46095-25G OR46095-5G
APOSOR46095-1GEA 49.5 EUR
APOSOR46095-1G APOSOR46095-25G APOSOR46095-5G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261417
CAS Number: 205524-46-5