Stampa…
Tridecanol (mixture of isomers)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 24.8 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formula: C₁₃H₂₈O
Punto di ebollizione: 155…156 °C/15mmHg
Punto di fusione: 29…34 °C
Densità: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01778419
CAS Number: 26248-42-0