Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 865 EUR
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Punto di fusione: 49…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368836
CAS Number: 31872-63-6