Stampa…
3-Bromo-5-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 224 EUR
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Bromo-5-iodoanisole
3-Bromo-5-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,930 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547766
CAS Number: 915412-18-9