Stampa…
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 51 EUR
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,0491 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656270
CAS Number: 27063-90-7